Learn More
Corning™ LSE™ Vortex Mixer Accessory, Processing Heads
Heads allow for processing of larger numbers of tubes
Marca:  Corning™ 480102
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21772kg
Codice prodotto. 11941981
  • 47.11€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Scelta di configurazioni
Specifica
Specifica
Per 1 micropiastra o per 64 provette da 0.2 ml o per 8 strisce di provette da 0.2 ml
Miscelatore Vortex LSE