Learn More
Corning™ Provetta con filtro per agitatore Mini
Il filtraggio avviene direttamente nella provetta da centrifuga, riducendo al minimo inutili trasferimenti. I filtri per provette da centrifuga Corning™ hanno una finestrella alla base che consente di misurare volumi minimi fino a 5 ml.
Marca: Corning™ 430320
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.93150kg
Descrizione
- 42 mm square membrane. Minimizes unnecessary transfers by filtering directly into 50 mL centrifuge tube.
- Includes two centrifuge tube stands with each case.
- Each polypropylene centrifuge tube is supplied with an individually wrapped cap for storage.
- Individually packaged.
- Sterile.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Trasparente | |
Collo bottiglia 4.5 cm | |
Acetato di cellulosa | |
Sterile | |
Per la filtrazione di terreni per colture cellulari, fluidi biologici e altre soluzioni acquose | |
Imbuto per filtro in polistirene da 150 ml, provetta per centrifuga in polipropilene da 50 ml, due supporti per provetta, tappo sigillante in HDPE arancione | |
1/Pk. | |
150 ml |
Portagomma | |
Polystyrene, Cellulose Acetate | |
0.22 μm | |
13.6 cm2 | |
Sì | |
Contenitore da 12 | |
Sistema di filtrazione a vuoto Tube Top |