Learn More
Corning™ Provetta con filtro per agitatore Mini
Il filtraggio avviene direttamente nella provetta da centrifuga, riducendo al minimo inutili trasferimenti. I filtri per provette da centrifuga Corning™ hanno una finestrella alla base che consente di misurare volumi minimi fino a 5 ml.
Marca: Corning™ 430314
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.04326kg
Descrizione
- 42 mm square membrane. Minimizes unnecessary transfers by filtering directly into 50 mL centrifuge tube.
- Includes two centrifuge tube stands with each case.
- Each polypropylene centrifuge tube is supplied with an individually wrapped cap for storage.
- Individually packaged.
- Sterile.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Clear | |
4.5 cm bottle neck | |
Cellulose Acetate | |
Sterile | |
For the filtration of cell culture media, biological fluids, and other aqueous solutions | |
50 mL polystyrene filter funnel, 50 mL polypropylene receiver centrifuge tube, two centrifuge tube stands, orange HDPE plug seal | |
1/Pk. | |
150 mL |
Hose | |
Polystyrene, Cellulose Acetate | |
0.45 μm | |
13.6 cm2 | |
Yes | |
12/Cs. | |
Tube Top Vacuum Filter System |