Learn More
Corning™ Filtri per siringa NY
Consigliati per applicazioni che richiedono bassissimi livelli di estraibili poiché non contengono agenti umidificanti, detergenti o tensioattivi. I filtri per siringa in nylon Corning™ offrono un'eccellente resistenza chimica per prestazioni ottimali nella filtrazione di soluzioni aggressive.
Marca: Corning™ 431224
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34927kg
Descrizione
For tissue culture and HPLC applications. Polypropylene housing.
- Diameters: 25mm diameters handle volumes ranging from 0.5 to 100mL
- Nylon (NY): Naturally hydrophilic, require no wetting agents. Good chemical compatibility, ideal for aqueous and most organic samples
- Pore Sizes: 0.2μm filter for very fine particulate removal and 0.45μm pore size for most clarification applications
- 100% integrity tested, certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
NY membranes are certified not to cause extraneous peaks in the UV region in HPLC applications.
Specifica
Nylon | |
Per colture di tessuti e HPLC | |
87 psi | |
Filtro per siringa | |
25 mm |
0.2 μm | |
150 μl | |
Polipropilene | |
0.5 - 100 ml |