Learn More
Corning™ Tappi per trasferimento asettico per beute Erlenmeyer, monouso, in plastica per colture cellulari
Per fiasche di Erlenmeyer in policarbonato Corning. I tappi per trasferimento asettico monouso Corning™ sono dotati di porte di trasferimento del liquido e di sfiato asettiche per ridurre il rischio di contaminazione delle colture.
Marca: Corning™ 431445
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.23000kg
Descrizione
Aseptic Transfer Caps fit both Polycarbonate (PC) and Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) Erlenmeyer Flasks. The caps are threaded and made of high-density polyethylene (HDPE).
The transfer caps have two ports: One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a Male Luer Lock or a Male Polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Sizes range from 1 L to 5L
- MLL or MPC tubing connector types
- Individually packaged
- Double-bagged
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
Specifica
Orange | |
Orange | |
Polipropilene | |
1/4 in. dip tube; 0.2um vent; MPC male disconnect | |
1/Pk. | |
Sì | |
A vite | |
43 mm |
Polypropylene | |
1.69 in. | |
Per fiasca di Erlenmeyer da 1 l in plastica | |
5/Cs. | |
Tappo per trasferimento asettico | |
Sterile | |
43 mm |