Learn More
Corning™ PTFE-Coated Stir Bars
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
21.68€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 0.31 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
Quantità | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10327673
|
Corning™
409021 |
All PC-200 series hot plates and stirrers | 1 in. | 25.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
- PTFE-coated for increased chemical resistance
Specifica
0.31 in. | |
8 mm | |
1 |