Learn More
Corning™ Filtri per siringa in SFCA
Elevata resistenza alla rottura per prestazioni garantite
Marca:  Corning™ 431218
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41850kg
Codice prodotto. 10429331
  • 159.92€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For tissue culture and HPLC applications. Acrylic housing.
  • A variety of membranes are available to meet your needs: Polyethersulfone (PES) – low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) – lowest protein binding; polytetrafluorethylene (PTFE) – chemical resistance; regenerated cellulose (RC) – best choice for DMSO compatibility; Nylon (NY) – hydrophilic, surfactant-free, and lowest extractable.
  • 100% integrity tested, nonpyrogenic and noncytotoxic, manufactured in accordance with ISO 9001 standards.
Specifica
Specifica
Membrana in acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) con prefiltro
0.2μ m
Per colture di tessuti e HPLC
87 psi
Filtro per siringa
28 mm
SFCA with Prefilter
Sterile
100 μl
Acrilico
Da 0.5 a 100 ml