Learn More
Corning™ Micropiastre per PCR Thermowell™ da 96 pozzetti
In policarbonato ultra sottile per un rapido e uniforme trasferimento del calore. Le micropiastre per PCR in policarbonato Corning™ Thermowell™ da 96 pozzetti sono ideali per l'amplificazione del DNA con il metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR).
Marca: Corning™ 6509
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38700kg
Descrizione
- Low protein-binding surface prevents loss of sample
- For oil-free operation, use polyethylene or aluminum sealing tape in conjunction with heated-lid thermal cyclers; also accommodates silicone reusable sealing mat
- Withstands temperatures to 135°C without warping
- Various well shapes fit popular thermal cyclers
- Surface of DNA-BIND™ plate allows covalent attachment of ssDNA at 5« and 3« end
- Nonsterile
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Applied Biosystems GeneAmp™ PCR System 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene, and Gene E with 96 x 0.2 mL block | |
96 | |
Round | |
25/Cs. | |
25/Cs. |
Without Lid | |
Trasparente | |
Policarbonato | |
Non-sterile | |
PCR | |
1/Pk. | |
Clear |