Learn More
JG Finneran Associates™ Tappi a capsula
Use these caps with standard 11mm chromatography vials. JG Finneran™ Crimp Caps feature an open top for filling and retrieving samples with a syringe.
Marca:  JG Finneran Associates™ 5110-20
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10701242
  • 216.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of the highest quality aluminum
  • With PTFE seal
  • Seals are available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
PTFE
PTFE, Aluminum
1000 Pk.
20 mm
Silver
PTFE seal
Crimp Cap