Learn More
JG Finneran Associates™ Tappi a capsula
Use these caps with standard 11mm chromatography vials. JG Finneran™ Crimp Caps feature an open top for filling and retrieving samples with a syringe.
Marca:  JG Finneran Associates™ 5140-11B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25380kg
Codice prodotto. 12432940
  • 130.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of the highest quality aluminum
  • With PTFE seal
  • Seals are available in a variety of colors for easy sample identification
Specifica
Specifica
Gomma
Alluminio, Rubber, Aluminum
Confezione da 1000
11 mm
Rosso, Blu
PTFE trasparente/Gomma rossa
Tappo a capsula