Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Black/Yellow
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
54.45€ - 146.00€
Specifica
Colore | Black/Yellow |
---|---|
Materiale | Microcellular Vinyl |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17792048
|
Notrax
406S0023BY |
91 cm | 60 cm |
54.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17712058
|
Notrax
406S0035BY |
150 cm | 91 cm |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17732048
|
Notrax
406C0024BY |
1830 cm | 60 cm |
72.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17752048
|
Notrax
406C0036BY |
1830 cm | 91 cm |
110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17772048
|
Notrax
406C0048BY |
1830 cm | 122 cm |
146.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl supported by independent laboratory testing
- Side-to-side wide ribs provide traction and easy to sweep clean
- Available with yellow borders along sides to comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Black/Yellow | |
Microcellular Vinyl | |
Industrial and Commercial Matting |