Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Sensors
Improve the functionality of Thermo Scientific™ Cryomed™ controlled-rate freezers with these CryoMed Sensors.
561.00€ - 594.00€
Specifica
Descrizione | Thermocouple Sensor |
---|---|
Tipo | Thermocouple Sensor |
Tipo di spina | Male |
Capacità | Cryo Tube, Sheath Straw, Vial |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10061204
|
Thermo Scientific™
4000385 |
1.2/2.0 Cryo Tubes in CryoMed |
594.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10590275
|
Thermo Scientific™
4000386 |
4.0/5.0 Cryo Tubes in CryoMed |
561.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Improve the functionality of Thermo Scientific™ Cryomed™ controlled-rate freezers with these CryoMed Sensors.
Features:- Thermocouple sensors for cryo tubes, sheath straw and vial samples
- Includes male plug
Recommended for:
Controlled-rate freezing applications
Specifica
Thermocouple Sensor | |
Thermocouple Sensor | |
Male | |
Cryo Tube, Sheath Straw, Vial |