Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinet
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
954.00€ - 969.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | TRGS 510 |
---|---|
Colore | Light Gray |
Dimensioni (P x L x A) | 520 x 1055 x 1950 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 493 x 996 x 1835 mm |
Materiale | Steel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15556875
|
Asecos™
3049504130510 |
3 x powder-coated sheet steel shelves, 100 kg each, Insert 60 kg, Sump 33 L, Maximum load 600 kg |
969.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15895101
|
Asecos™
3049504130508 |
3 x Galvanized Sheet Steel Shelves: 100 kg each, Insert: 60 kg, Sump: 33 L, Maximum load: 600 kg |
954.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
- High-quality, scratch-resistant outer body
- Double-walled door construction
- In accordance with TRGS 510
- Available with double or single wing doors
- Modern bicolor design
- Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
- Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
- Interior equipment available includes height-adjustable shelves, pull-out shelves and bottom collecting sumps
- Powder-coated textured surface
- No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Specifica
TRGS 510 | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Steel | |
Wing | |
2 | |
110 kg |
Light Gray | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Safety storage cabinet | |
Storage of non-flammable and toxic substances | |
Powder-coated |