Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche cilindriche in PTFE con perno ad anello
In PTFE. Le ancorette magnetiche cilindriche in PTFE con perno ad anello BRAND™ vengono utilizzate per recipienti con fondi leggermente irregolari. Il perno ad anello riduce la superficie di contatto e permette il posizionamento ottimale dell'agitatore.
Marca: BRAND™ 137427
51.01 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- In PTFE.
- Cilindrici.
- Da utilizzare con recipienti dai fondi leggermente irregolari.
- Il perno ad anello riduce la superficie di contatto e permette il posizionamento ottimale dell'agitatore.
- Manufactured from PTFE.
- Cylindrical shape.
- For use with vessels that have slightly uneven bottoms.
- Pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Specifica
6 mm | |
Magnetic Stir Bar | |
PTFE | |
35 mm |
PTFE | |
10/Pk. | |
For vessels with slightly uneven bottoms | |
Cylinder |