Learn More
BRAND™ Ancorette magnetiche cilindriche in PTFE con perno ad anello
In PTFE. Le ancorette magnetiche cilindriche in PTFE con perno ad anello BRAND™ vengono utilizzate per recipienti con fondi leggermente irregolari. Il perno ad anello riduce la superficie di contatto e permette il posizionamento ottimale dell'agitatore.
36.00€ - 124.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Forma | Cylinder |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For vessels with slightly uneven bottoms |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12000932
|
BRAND™
137404 |
3 mm | 8 mm |
57.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12010932
|
BRAND™
137405 |
4.5 mm | 12 mm |
47.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12020932
|
BRAND™
137410 |
4.5 mm | 15 mm |
39.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10432291
|
BRAND™
137420 |
6 mm | 25 mm |
42.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11863960
|
BRAND™
137425 |
6 mm | 30 mm |
43.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11873960
|
BRAND™
137427 |
6 mm | 35 mm |
55.30€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883960
|
BRAND™
137430 |
8 mm | 40 mm |
76.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10543651
|
BRAND™
137432 |
10 mm | 45 mm |
73.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11814090
|
BRAND™
137445 |
8.5 mm | 70 mm |
124.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11893960
|
BRAND™
137435 |
11 mm | 50 mm |
73.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11853960
|
BRAND™
137415 |
8 mm | H 20 mm |
36.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- In PTFE.
- Cilindrici.
- Da utilizzare con recipienti dai fondi leggermente irregolari.
- Il perno ad anello riduce la superficie di contatto e permette il posizionamento ottimale dell'agitatore.
- Manufactured from PTFE.
- Cylindrical shape.
- For use with vessels that have slightly uneven bottoms.
- Pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Specifica
PTFE | |
Cylinder | |
For vessels with slightly uneven bottoms |