Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Ecologico, di uso universale per il lavaggio automatico di vetreria e utensili da laboratorio. Privo di fosfati, tensioattivi e cloro, deconex 22 HPF-x offre prestazioni di lavaggio perfette. Risciacquo acido con un detergente deconex consigliato.
Marca: Borer Chemie™ 516900.00-K10W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.00000kg Transport : UN number : 3266 Chem class : 8 Pack group : I
Descrizione
- Concentrato per il lavaggio automatico
- soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
- senza cloro, EDTA o NTA
- alta efficienza, concentrazione tipica: 5-10 mL/L
- Ampio spettro di pulizia, contro i residui più ostinati
- prestazioni potenti grazie all'elevata capacità di dispersione
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- per risultati consistenti e impeccabili
- risciacquo acido con un detergente deconex raccomandato
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Liquido | |
Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti | |
Tanica | |
1 x 12 kg | |
9.1 L | |
12 kg |
ca. 12.5 (soluzione all'1 %) | |
Concentrato | |
tra 5 e 25°C | |
2.4 gal. | |
26.5 lb. |
Sicurezza e movimentazione
- deconex 22 HPF-x
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: POTASSIUM HYDROXIDE,DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE