Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks
For the storage and transportation of temperature-sensitive dry goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
568.85€ - 720.39€
Specifica
Tipo di coperchio | Loose |
---|---|
Colore | Blue |
Materiale base | Borosilicate Glass |
Materiale | Aluminum |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory technique, Medicinal technique |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Depth (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Depth (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10403501
|
KGW Isotherm™
1241 |
7 L | 385mm | 275mm |
568.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10382801
|
KGW Isotherm™
1243 |
14 L | 610mm | 500mm |
720.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Large aperture
- Insulated lid (including grip)
- Fully silvered as standard
- Includes quick release clamp
Specifica
Loose | |
Borosilicate Glass | |
Laboratory technique, Medicinal technique |
Blue | |
Aluminum | |
Lid Handle/Two Grips |