Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100159512
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08260kg
Codice prodotto. 17158800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
  • Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
  • Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
  • Recommended for use with low and standard speed machines
Specifica
Specifica
Cleaning Pads
254 mm
Marble, Terrazzo, Slate, and Polished Concrete Flooring
Round
Purple
Burnishing, Cleaning
Diamond-coated