Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
201.00€ - 855.00€
Specifica
Product Type | Cleaning Pads |
---|---|
Colore | Purple |
Da utilizzare con (applicazione) | Burnishing, Cleaning |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Marble, Terrazzo, Slate, and Polished Concrete Flooring |
Materiale | Diamond-coated |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17108800
|
Scotch-Brite™
7100159503 |
530 mm |
515.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17118800
|
Scotch-Brite™
7100159505 |
685 mm |
855.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17148800
|
Scotch-Brite™
7100159510 |
305 mm |
210.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17138800
|
Scotch-Brite™
7100159507 |
355 mm |
300.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17158790
|
Scotch-Brite™
7100159498 |
380 mm |
314.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17148790
|
Scotch-Brite™
7100159493 |
406 mm |
329.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17168790
|
Scotch-Brite™
7100159499 |
432 mm |
344.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17178790
|
Scotch-Brite™
7100159500 |
460 mm |
387.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17188790
|
Scotch-Brite™
7100159501 |
480 mm |
420.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17198790
|
Scotch-Brite™
7100159502 |
505 mm |
464.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17158800
|
Scotch-Brite™
7100159512 |
254 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17128800
|
Scotch-Brite™
7100159506 |
280 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Simultaneously cleans and polishes flooring to achieve an outstanding shine
- Ideal for marble, terrazzo, vinyl, slate, and polished concrete floors
- Easy to use: no expensive or harmful chemicals needed, only water
- Recommended for use with low and standard speed machines
Specifica
Cleaning Pads | |
Burnishing, Cleaning | |
Diamond-coated |
Purple | |
Marble, Terrazzo, Slate, and Polished Concrete Flooring | |
Round |