Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Diatomaceous Earth Filter, Discs, Grade 470
Made of cellulose and diatomaceous earth with much better separating capability than pure cellulose papers at the same rate of filtration.
34.60€ - 174.00€
Specifica
Peso base | 140 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cellulose and Diatomaceous Earth |
Grado | 470 |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-090 |
90 mm |
34.60€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15922970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-110 |
110 mm |
48.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15932970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-125 |
125 mm |
58.80€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15942970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-150 |
150 mm |
115.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
15952970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-185 |
185 mm |
174.00€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Quickly retains the finest particles at high flow rates.
- Suitable for the following:
- Clarification of beer, wine, urine during spectrophotometric or refractometric tests.
- Filtration of the finest, semi-colloidal precipitates, e.g., those consisting of proteins, clay or cold-precipitated barium.
- Analytical sample preparation.
- Non-sterile, bulk packed.
Specifica
140 g/m2 | |
Cellulose and Diatomaceous Earth | |
100/Pk. |
Disc | |
470 | |
0.32 mm |