Learn More
BRAND™ Tilt Measure Dispenser with Bottle
Particularly well-suited for dispensing suspensions. Comes complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle.
Marca:  BRAND™ 43028
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10399851
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Dispenser head made from Borosilicate glass (Boro 3.3)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Inscriptions in green enamel
  • Particularly well-suited for dispensing suspensions
  • Complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle with 29/32 neck size
Specifica
Specifica
Top Tilt Pipette Dispenser
Borosilicate Glass
1000mL soda-lime glass reserve bottle
Clear
50 mL