Learn More
asecos™ Dispensing Can
The Dispensing Can allows for safe, clean and comfortable dispensing of liquids in the workplace.
99.64€ - 125.08€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17816496
|
asecos™
36487 |
2 L |
99.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17836446
|
asecos™
36488 |
5 L |
110.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17856546
|
asecos™
36489 |
10 L |
125.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Resistant, chemically stable and UV-stable containers
- Incl. 2 screw-on type outlets in diff erent sizes
- 18 labels in 9 signal colours and a multilingual safety label for content labelling according to GHS
- With stable handles for ergnomic handling
Specifica
White | |
Polietilene |