Learn More
Fisherbrand™ Spatole monouso colorate
Per l'erogazione o la raccolta di campioni di polveri o di solidi morbidi. Le spatole monouso colorate Fisherbrand™ sono autoclavabili e disponibili in diversi colori. Progettate per provette standard da 15 e 1.5 ml.
Marca: Fisherbrand™
33.05 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29700kg
Descrizione
- Design in funzione delle dimensioni per un perfetto adattamento alle provette standard da 15 e 1.5 ml
- Ideale per l'erogazione o la raccolta di campioni, di polveri o di solidi morbidi
- Infrangibile in azoto liquido
- Resistente ad acidi e basi diluiti
- Utilizzabile con liquidi caldi
- Autoclavabile
Specifica
Spatola | |
Autoclavable | |
Non sterile | |
210 x 7 mm |
Polypropylene | |
Cucchiaio: 25 x 14 mm sessola: 30 x 3 mm |
|
Opaco |