Learn More
Fisherbrand™ Spatole monouso colorate
Per l'erogazione o la raccolta di campioni di polveri o di solidi morbidi. Le spatole monouso colorate Fisherbrand™ sono autoclavabili e disponibili in diversi colori. Progettate per provette standard da 15 e 1.5 ml.
Marca: Fisherbrand™
39.51 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43650kg
Descrizione
- Size-related design to fit perfectly with standard 15 and 1.5 mL tubes.
- Ideal for dispensing or sample collection of powders or soft solids.
- Shatter resistant in liquid nitrogen.
- Resistant to dilute acids and bases.
- Can be used with hot liquids.
- Autoclavable.
Specifica
Spatola | |
Autoclavable | |
Non-sterile | |
310 x 10 mm |
Polypropylene | |
Cucchiaio: 42 x 23,5 mm sessola: 30 mm conica a 35° |
|
Verde |