Learn More
Brand™ Pipette volumetriche per microcampionatura con una marcatura Blaubrand™
Realizzate in vetro monouso e conformi agli standard DIN ISO 7550. Le micropipette monouso BRAND™ Blaubrand™ IntraMARK™ includono tacche di taratura e sono a marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE. Tutte le superfici sono lucidate a fuoco per garantire uniformità e ridurre al minimo l'usura dell'adattatore per pipette. Codice colore ISO per garantire una chiara identificazione.
Marca: Brand™ 708722
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- With ring mark
- Conform to DIN ISO 7550
- Calibrated to contain (TC, In.)
- CE-marked according to IVD Directive 98/79 CE.
- Fire polished surfaces inside and out are particulary smooth
- The aspiration end is also fire polished to minimize pipet adapter wear.
- Color code to ISO for clear identification.
Specifica
≤±0.25% | |
DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE-marked | |
Glass | |
250/Box | |
125 mm |
To Contain | |
Marks at 25μL | |
Ring mark | |
White | |
Single-use |