Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser
Distilling links with Liebig condenser with vacuum receiver adapter and GL thread
150.52€ - 165.36€
Specifica
Tipo | Distilling links with Liebig condenser |
---|---|
Materiale | DURAN™ tubing |
Quantità | 1 |
Giunto rastremato standard | Cone NS 14/23 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10546823
|
Lenz Laborglasintrumente™
05053211 |
160 mm |
150.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11572324
|
Lenz Laborglasintrumente™
05053311 |
250 mm |
165.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Distilling links with Liebig condenser
- Outlet with NS cone
- Water connection with thread GL 14
- Vacuum receiver adapter with thread GL 18
- With socket NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Distilling links with Liebig condenser | |
DURAN™ tubing | |
1 | |
Cone NS 14/23 |