Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Splash Head
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05043002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Codice prodotto. 10335931
  • 134.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • With two vertical NS cones and splash head
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
200 mm
Borosilicate Glass 3.3
NS 19/26