Learn More
Abnova™ DPYD/CEN1p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0219.200uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16063355
  • 2430.00€ / 200µL
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
DHP,DHPDHASE,DPD,MGC132008,MGC70799
1806
200 μL
Tube
dihydropyrimidine dehydrogenase
DPYD
DNA/RNA