Learn More
Dräger™ CMS Chips: Acetone
Suitable for 10 measurements of one gas
Marca:  Dräger™ 6406470
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02880kg
Codice prodotto. 12384599
  • 245.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Specifica
Specifica
700 to 1100 hpa
0 to 30mg/L
60 to 600 sec.
5° to 40°C
Acetone CMS Chip
40 to 600
41°F to 104°F