Learn More
Dräger™ Short-Term Detector Tubes - Pyridine
Marca: Dräger™ 6728651
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23400kg
Descrizione
1Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
2Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Pyridine 5/A | |
5ppm | |
10 | |
50°F to 86°F |
3 to 15mg/L | |
20 | |
20 min. | |
10°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
- Pyridine 5/A
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.