Learn More
Dräger™ X-act™ 5000 Automatic Tube Pump: Chargers
136.00€
Specifica
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 41°F to 104°F |
---|---|
Temperature Range (Metric) | 5° to 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Tipo | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Tipo | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13537270
|
Dräger™
4523545 |
6 x 6 x 6 in. (15.2 x 15.2 x 15.2cm) | Wall Charger | 110/230VAC |
136.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifica
41°F to 104°F | |
5° to 40°C |