Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start Green DNA Polymerase
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase is the product of choice when you need consistently robust amplification with minimal optimization steps
93.25€ - 3865.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance | Low |
---|---|
Polimerasi | DreamTaq DNA Polymerase |
Reaction Speed | Standard |
Linea di prodotti | DreamTaq™ |
Shipping Condition | Wet or Dry Ice |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15629374
|
DreamTaq
EP1711 |
200 U |
118.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15639374
|
DreamTaq
EP1712 |
500 U |
253.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15649374
|
DreamTaq
EP1713 |
2500 U |
1044.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15659374
|
DreamTaq
EP1714 |
4 x 2500 U |
3865.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15646154
|
DreamTaq
EP1711 |
200 U |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15707506
|
DreamTaq
EP1712 |
500 U |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15666154
|
DreamTaq
EP1713 |
2500 U |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15717506
|
DreamTaq
EP1713 |
2500 U |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15676154
|
DreamTaq
EP1714 |
4 x 2500 U |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15656154
|
DreamTaq
EP1712 |
500 U |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start DNA Polymerase is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that ensures higher PCR specificity, sensitivity and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases. DreamTaq Hot Start DNA Polymerase uses antibody based inhibition of DNA polymerase activity at ambient temperatures, thus preventing the amplification of non-specific products prior to the amplification step.Better reaction outcomes:
- Higher yield of target amplicons from low template amounts.
- Increased reaction specificity due to reliable hot-start technology.
- Wider range of amplicon lengths - routine amplification of genomic DNA fragments up to 6kb.
Enhanced convenience:
- Room temperature reaction set-up.
- Minimized optimization of Mg2+ concentration and of primer annealing temperatures due to optimized reaction buffer.
- Direct loading of PCR products on a gel with DreamTaq Green buffer.
Specifica
Low | |
Standard | |
Wet or Dry Ice | |
3'-A |
DreamTaq DNA Polymerase | |
DreamTaq™ | |
Built-In Hot Start | |
Separate Components |