Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
Marca:  Euro Protection™ 9DESA40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12074455
  • 45.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CE Certified, EN ISO 20345:2011
Rubber-Nitrile
19.05 mm
Nitrile
Black color, anti-slip sole
Safety
Acids, various chemical products, toecap very resistant to shocks and squashing
Safety Boot
Green, Black, White
Flat
Polyester
40
Rubber-Nitrile
Steel