Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating and dropping funnel, cylindrical with stopper bed for ISO 4800
Raw body for further processing as dropping funnel.
Marca:  DWK Life Sciences 210143606
190.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.55000kg
Codice prodotto. 15241629
  • 201.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ dropping funnels are used, for example, for the metered supply of liquid to a reaction mixture.
  • Cylindrical with stopper bed for ISO 4800
  • Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
52 mm
Boro 3.3
Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation
250 mL
Yes
10/Pk.