Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating and dropping funnel, cylindrical with stopper bed for ISO 4800
Raw body for further processing as dropping funnel.
139.00€ - 307.00€
Specifica
Materiale | Boro 3.3 |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Da utilizzare con (applicazione) | Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15231629
|
DWK Life Sciences
210142404 |
100 mL |
139.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15261629
|
DWK Life Sciences
210145401 |
1000 mL |
307.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15241629
|
DWK Life Sciences
210143606 |
250 mL |
201.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15251629
|
DWK Life Sciences
210144405 |
500 mL |
263.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DURAN™ dropping funnels are used, for example, for the metered supply of liquid to a reaction mixture.
- Cylindrical with stopper bed for ISO 4800
- Glass articles for further processing
Specifica
Boro 3.3 | |
Yes | |
Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation | |
10/Pk. |