Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Blank for separating funnel, conical for ISO 4800
For further processing as separating funnel with tap and standard ground joint.
Marca:  DWK Life Sciences 210136302
80.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.35000kg
Codice prodotto. 15221629
  • 84.40€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ separating funnels are used in chemistry to separate non-mixable liquids. DURAN™ separating funnels Raw bodies are designed for forming the appropriate standard ground joint sleeve according to DIN ISO 4800.
  • Conical shape for ISO 4800
  • Glass articles for further processing
Specifica
Specifica
166 mm
Boro 3.3
Blank for further processing as dropping funnel; Phase separation
2000 mL
Yes
2/Pk.