Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Desiccator Lid, with knob, suitable for all types of bases
Produktkod. 10007820 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Descrizione:
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
Förpackningsstorlek
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10007820
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences™ 244106102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The desiccator lid is used to cover or seal the desiccator base.
The DURAN™ desiccator is a vacuum-suitable laboratory vessel with a ground lid, which is used for storing moisture-sensitive substances and for drying moist products. Separated by a sieve plate (made of metal or porcelain), a drying agent is introduced into the lower part of the desiccator base, which binds the moisture of the substance to be dried, placed on the sieve plate. To accelerate the drying process, a vacuum can be connected if necessary, as the liquid evaporates faster due to a lower pressure in the desiccator. The vacuum is applied via a shut-off valve connection. To facilitate loosening of the lid, the surface grinding of the desiccator must be well greased, since after evacuation the lid is pressed onto the lower part. All DURAN™ desiccators are vacuum-resistant, i.e. they can be used up to the technically maximum possible vacuum.
  • The lid can be opened easily while using the button
  • Suitable for all types of bases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descrizione DN 200
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for removing moisture from solids; Storage of moisture-sensitive materials over long periods; For applications requiring vacuum desiccation; Drying of materials; Safe working under vacuum
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.