Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Four-neck Round Bottom Flasks with Angled Side Necks 7°
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03347470
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11963401
  • 149.46€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard
Borosilicate Glass, Duran Glass
Round
1000 mL
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck