Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Four-neck Round Bottom Flasks with Angled Side Necks 7°
129.32€ - 149.46€
Especificaciones
Certificazione/Conformità | Acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
Giunto a bussola | 29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck |
Forma del fondo | Round |
Código de producto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11963401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03347470 |
1000 mL |
149.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11943401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03347449 |
250 mL |
129.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11953401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03347458 |
500 mL |
134.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Especificaciones
Acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard | |
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
29/32 NS Side Neck, 29/32 NS Center Neck | |
Round |