Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni a quattro colli con colli laterali paralleli DURAN™
Especially made for reactions with necks for easy addition of measurement tools. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Four-Neck Round Bottom Flasks with Parallel Side Necks are manufactured from durable DURAN glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03344473
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11846214
  • 163.24€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12392
  • Conical ground joints
  • With inscription label
  • Necks at 90° angle
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
In base a DIN 12392 e in aggiunta allo standard DIN
Vetro borosilicato Duran™, Duran Glass
Rotondo
2000 ml
29/32 NS collo lato, 29/32 NS collo centro