Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gas-washing Bottle, lower part, Drechsel type with NS 29/32, height 200 mm
For cleaning gases.
Marca:  DWK Life Sciences 247144405
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40800kg
Codice prodotto. 10448762
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
DURAN™ gas washing bottle bases can be completed with various attachments to form complete washing bottles.
  • After turning with NS 29/32, height 200 mm
  • According to DIN 12463
  • Can be completed to complete wash bottles with various attachments
Specifica
Specifica
500 mL
Borosilicate Glass (3.3)
Purification of gases
10/Pk.