Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gas-washing Bottle, lower part, Drechsel type with NS 29/32, height 200 mm
For cleaning gases.
32.49€ - 396.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Purification of gases |
Quantità | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15202009
|
DWK Life Sciences
247142404 |
100 mL |
332.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15212009
|
DWK Life Sciences
247143606 |
250 mL |
396.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10448762
|
DWK Life Sciences
247144405 |
500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
DURAN™ gas washing bottle bases can be completed with various attachments to form complete washing bottles.
- After turning with NS 29/32, height 200 mm
- According to DIN 12463
- Can be completed to complete wash bottles with various attachments
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Purification of gases | |
10/Pk. |