Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gas-washing Bottle, lower part, Drechsel type with NS 29/32, height 200 mm
For cleaning gases.
Marca:  DWK Life Sciences 247142404
315.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.10000kg
Codice prodotto. 15202009
  • 332.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 31-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ gas washing bottle bases can be completed with various attachments to form complete washing bottles.
  • After turning with NS 29/32, height 200 mm
  • According to DIN 12463
  • Can be completed to complete wash bottles with various attachments
Specifica
Specifica
100 mL
Borosilicate Glass (3.3)
Purification of gases
10/Pk.