Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste per bottiglia per lavaggio gas prodotte in tubo Duran™ con disco filtrante
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottle Heads, with Filter Disc are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05510401
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11866104
  • 109.18€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12596, with cone
  • For bottles acc. to DIN 12463
  • Available in a range of porosities
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Duran Tubing
Disco filtrante
NS 29/32
Confezione da 1
Testa flacone per lavaggio gas con setto filtrante
1
DIN 12596, DIN 12463