Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste per bottiglia per lavaggio gas prodotte in tubo Duran™ con disco filtrante
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottle Heads, with Filter Disc are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
67.52€ - 109.18€
Specifica
Materiale | Duran Tubing |
---|---|
Tipo | Testa flacone per lavaggio gas con setto filtrante |
Include | Disco filtrante |
Giunto rastremato standard | NS 29/32 |
Certificazione/Conformità | DIN 12596, DIN 12463 |
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11866104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510401 |
1 |
109.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10150201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510400 |
0 |
67.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12596, with cone
- For bottles acc. to DIN 12463
- Available in a range of porosities
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Duran Tubing | |
Disco filtrante | |
DIN 12596, DIN 12463 |
Testa flacone per lavaggio gas con setto filtrante | |
NS 29/32 | |
Confezione da 1 |