Learn More
Trajan™ EC GC Septa
EC GC septa is designed for long lifetime and low injection port adhesion
Marca:  Trajan™ 041842
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10330421
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
Specifica
7 mm
350°C
50/Pk.
High Temperature Silicon
Long Life EC Septum