Learn More
Trajan™ EC GC Septa
EC GC septa is designed for long lifetime and low injection port adhesion
Marca:  Trajan™ 041903
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12915731
  • 61.80€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Combines long injection lifetime, low bleed and low injection port adhesion
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 350°C (300°C for 17mm size)
Specifica
Specifica
17 mm
300°C
Long Life EC Septum
High Temperature Silicone
Yes
24/Pk.