Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000 μL Blue Pipette Tips
These tips fit most popular 1000 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1041-700-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.64630kg
Codice prodotto. 17517806
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • UltraFine™ point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1000 μL
Non-sterile
Purple
2.98 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Liquid Handling
UltraFine, Rectangle
Manufactured with 93% Renewable Energy
Universal Fit
Eclipse
Rectangle
Non-filtered
Blue
Autoclavable
75.9 mm
ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Stack Rack
96 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs.
Single-use
No
Polypropylene Resin