Learn More
Labcon™ Eclipse™ 1000 μL Graduated Pipette Tips
These Eclipse™ Graduated Pipette Tips fit most popular 1000 μL Pipettors.
Marca:  Labcon™ 1046-960-006-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.70060kg
Codice prodotto. 16643922
  • 41.40€ / pezzi 576
Spedizione stimata: 27-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Specifica
1000 μL
Non-sterile
Autoclavable
75.9 mm
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic)
UltraFine
96 Tips/Rack, 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs.
Universal Fit, Universal Fit
Eclipse
250, 500, 750, 1000 μL
Non-filtered
Clear
2.98 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Rack
Single-use
Yes
Polypropylene Resin