Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
These pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1030-900-000-9
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.97900kg
Codice prodotto. 16603892
  • 198.00€ / pezzi 30000
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Beveled point
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Non-sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Bagged
30,000 Tips/Bag, 1 Bag/Cs.
Universal Fit
Eclipse
Non-filtered
Yellow
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin